Stampa…
VWR®, Frio Temp Termometri di verifica di precisione
Fornitore: VWR Collection
620-0837EA 125 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Frio Temp Termometri di verifica di precisione
Termometri Termometri analogici
Questi termometri sono adatti per applicazioni con congelatori, frigoriferi, incubatrici, forni e banche del sangue. Il termometro viene posto in una bottiglia riempita con un liquido.
  • Una lettura accurata della temperatura senza contaminazione del campione si ottiene utilizzando la bottiglia piena (inclusa), che imita il campione
  • I termometri contengono liquido organico; con contrassegni fusi in modo permanente e vetro senza piombo
  • Il rivestimento in PFA contiene in modo sicuro vetro e liquidi in caso di rottura
  • Numero di serie individuale
Inserisci il termometro nella bottiglia e posizionalo vicino ai campioni per ottenere i migliori risultati.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Certificazioni: Traceable to NIST.
Informazioni per l'ordine: Fornito con una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), più VELCRO® e attacchi magnetici.