Stampa…
VWR®, Termometri a basso impatto ambientale, easy read
Fornitore: VWR Collection
620-0828EA 495 EUR
620-0828 620-0830 620-0934 620-0935
VWR®, Termometri a basso impatto ambientale, easy read
Termometri Termometri analogici
Ogni termometro di facile lettura include un rapporto di calibrazione del termometro personalizzato che indica le correzioni a un decimo della divisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, industrie farmaceutiche e mediche, caseifici, birrifici e distillerie.
  • Certificato EnviroKleen™
  • Il liquido non tossico e sicuro per l'ambiente, contro il vetro posteriore giallo senza piombo,