Stampa…
VWR®, Termometri con liquido in vetro per uso generale
Fornitore: VWR Collection
620-0884EA 25.2 EUR
620-0884
VWR®, Termometri con liquido in vetro per uso generale
Termometri Termometri analogici
Questi termometri contengono liquido organico rosso su vetro con retro bianco e sono ideali per l'uso in laboratori chimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, industria farmaceutica, industria medica, produttori, caseifici, birrifici e distillerie.
  • Immersione parziale o totale
  • Liquido rosso contro vetro posteriore bianco
  • Scala permanente incastonata nel vetro
Division: 1,0 °C
Length: 305 mm
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Confezione: Protetto individualmente nel Safety-Pak.