Stampa…
VWR®, Termometri da Forno per uso Generale
Fornitore: VWR Collection
620-0823EA 78.7 EUR
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, Termometri da Forno per uso Generale
Termometri Termometri analogici
Questi termometri da forno contengono liquido organico rosso su vetro con retro bianco.
  • I termometri a immersione parziale sono dotati di un rigonfiamento rotondo in vetro nel corpo per mantenerli in posizione
  • Il rivestimento in PTFE aiuta a prevenire la contaminazione di liquidi e vetro in caso di rottura del termometro
  • Serializzato individualmente