Stampa…
VWR®, Termometri Ecologici, Doppia Sicurezza
Fornitore: VWR Collection
620-0797EA 41.4 EUR
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Termometri Ecologici, Doppia Sicurezza
Termometri Termometri analogici
Questi termometri sono facili da leggere, rapidi e precisi grazie alla numerazione nera ad alto contrasto su uno sfondo giallo. I numeri sono stampati più grandi rispetto a quelli di un termometro standard. Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, industrie farmaceutiche e mediche, caseifici, birrifici e distillerie.
  • Liquido sicuro per l'ambiente
  • Non tossico, non pericoloso, liquido
  • Il rivestimento in PFA previene qualsiasi contaminazione di liquidi o vetro
Traceable to NIST/DKD.
Certificazioni: Tracciabili a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).