Stampa…
VWR®, termometri per blocco a secco/incubatrice
Fornitore: VWR Collection
620-0814EA 111 EUR
620-0814 620-0815
VWR®, termometri per blocco a secco/incubatrice
Termometri Termometri analogici
Per l'uso in tutti i blocchi standard di essiccazione e riscaldamento, bagni ad acqua, incubatori. Contiene liquido organico blu sul vetro posteriore bianco senza piombo.
  • Il rivestimento in PTFE ne impedisce la rottura evitando contaminazioni dovute a fuoriuscita di liquido e frammenti di vetro
  • Immersione parziale
  • Numeri di serie individuali
Immersion depth: 35 mm
Certificazioni: Tracciabili a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: Fornito con dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese eMore Product Information