Stampa…
VWR®, Termometri e basso impatto ambientale, easy read
Fornitore: VWR Collection
620-0781EA 25.2 EUR
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Termometri e basso impatto ambientale, easy read
Termometri Termometri analogici
Questi termometri sono facili da leggere in modo rapido e preciso grazie alla numerazione nera ad alto contrasto su uno sfondo giallo. Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituzioni scientifiche, lavorazione di alimenti e bevande, industrie farmaceutiche e mediche, caseifici, birrerie e distillerie.
  • Liquido enviro safe
  • Nessun errore di lettura
  • Liquido atossico, non nocivo e biodegradabile
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Certificazioni: NIST tracciabile. Envirokleen certificato da ChemTel (un laboratorio indipendente).
Informazioni per l'ordine: Includes multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability, non roll fitting and individual serial number.