Fornitore: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 15.62 EUR
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Cartine reattive Strisce indicatrici pH
Le strisce analitiche contengono speciali indicatori legati covalentemente alle cartine reagenti e che vengono poi fatti aderire alle strisce di plastica.
  • Non gocciolano - non contaminano la soluzione da misurare
  • Assicurazione di qualità: i test sono controllati e calibrati con soluzioni tampone certificate
  • Sono disponibili strisce reattive per intervalli più o meno ampi di pH
Informazioni per l' accessorio: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.