Stampa…
Rilevamento di droghe nelle urine, pannello multiplo
Fornitore: SURESCREEN
S10DS S7DS16
SURES10DSEA 369 EUR
SURES10DS SURES7DS16
Rilevamento di droghe nelle urine, pannello multiplo
Test antidroga
Kit multielemento per determinare la presenza di droghe in campioni di urina. Disponibili anche versioni speciali a seconda delle quantità. Per maggior informazioni, contatta Avantor o il collaboratore di zona.
  • Precisione del 99%
  • Risultati chiari in 5 minuti
  • Ampia gamma di dispositivi di screening
AMP : anfetamine
BAR: barbiturici
BZO: benzodiazepine
COC : cocaina
MAMP : metanfetamine
MTD: metadone
OPI: oppiacei
PCP: fenilciclidina
TCA: triclici
THC: cannabis
BAR: barbiturates
BZO: benzodiazepines
COC: cocaine
mAMP: methamphetamines