Stampa…
Set di nastri adesivi
Fornitore: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 245 EUR
817-0026 817-0027 817-0044
Set di nastri adesivi
Nastri
Nastro autoadesivo per scrivere. Utilizzabile con matita, penna, pennarello, inchiostro, macchina da scrivere, ecc. Disponibile in 3 larghezze, ampia scelta di colori.
  • Termoresistente da −45 a +121 °C
  • Rimozione senza residui di adesivo e riutilizzabile
  • Resistente agli olii,, acqua e acidi
Il set 1 contiene 2 rotoli bianchi, gialli, blu, verdi e rossi e 1 rotolo arancione e rosa.
Il set 2 contiene 5 rotoli bianchi, 4 rotoli gialli, 3 rotoli blu, 3 rotoli verdi, 3 rotoli arancioni, 3 rotoli rossi e 3 rotoli rosa.
Il set 3 contiene 4 rotoli bianchi, 2 gialli, 2 blu, 2 verdi, 2 arancioni, 2 rossi e 2 rosa.
Length: 12,7 m