Stampa…
Nastro adesivo per etichettatura, termoresistente
Fornitore: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 44.4 EUR
817-1581 817-1582 817-1583
Nastro adesivo per etichettatura, termoresistente
Nastri
Nastro in tessuto con adesivo speciale. Per l'uso in ambienti di congelamento, cappe di essiccazione, incubatrici, sterilizzatori, ecc.
  • Range di temperatura da −231,5 a +260 °C
  • Scrivibile a penna
Lunghezza: 7,6 m
Colore: bianco