Stampa…
Nastro isolanti per wafer box
Fornitore: ULTRATAPE
1110CL100-P3T 1110WH100-P3T 1110WH200-P3T 1110BL075-P3T 1110CL200-P3T 1110YE075-P3TU 1110BL100-P3T 1110RE050-P3T 1110RE100-P3T 1110BL200-P3T
817-1710EA 0 EUR
817-1710 817-0068 UTAP1110WH200-P3T UTAP1110BL075-P3T UTAP1110CL200-P3T UTAP1110YE075-P3TU UTAP1110BL100-P3T UTAP1110RE050-P3T UTAP1110RE100-P3T UTAP1110BL200-P3T
Nastro isolanti per wafer box
Nastri
These PE tapes are designed specifically for sealing wafer boxes. They are also used for sealing plastic bags and for other cleanroom uses.
  • Aderisce bene sulla plastica e può essere facilmente applicato sopra ai bordi
  • Tenore metallico ridotto
  • Nessun residuo anche dopo una conservazione prolungata
  • Svolgimento dal rotolo semplice e con generazione ridotta di cariche elettrostatiche
Length: 33,0 m.
Different colours available.
Confezione: in sacchetto doppio.