Stampa…
Nastri per costruzioni e manutenzione
Fornitore: ULTRATAPE
1160WH100-P3DU 1160WH200-P3DU 1160BK260-P3DU 1160YE100-P3D 1160RE260-P3D 1160BL260-P3D 1160RE075-P3D 1160BL200-P3DU 1160YE200-P3DU 1160GR100-P3D 1160WH050P3D 1160GR200-P3DU 1160RE200-P3D 1160BL200-P3G 1160YE260-P3D 1160BL100-P3DU 1160OR100-P3D 1160RE100-P3DU
817-0070EA 277 EUR
817-0070 817-0071 UTAP1160BK260-P3DU UTAP1160YE100-P3D UTAP1160RE260-P3D UTAP1160BL260-P3D UTAP1160RE075-P3D UTAP1160BL200-P3DU UTAP1160YE200-P3DU UTAP1160GR100-P3D UTAP1160WH050P3D UTAP1160GR200-P3DU UTAP1160RE200-P3D UTAP1160BL200-P3G UTAP1160YE260-P3D UTAP1160BL100-P3DU UTAP1160OR100-P3D UTAP1160RE100-P3DU
Nastri per costruzioni e manutenzione
Nastri
Questi nastri per camere bianche sono realizzati in vinile con adesivo in gomma e sono adatti per la costruzione e la manutenzione.
  • Pivo di particelle e adesività a diversi materiali (tra cui plastica e metallo)
  • Resistente all'abrasione e all'umidità, resistente alla maggior parte degli agenti chimici
  • Buone caratteristiche per un'ampia gamma di temperature
  • Possibilità di scrittura con pennarelli per ambienti controllati
Adatto per la classe di purezza particellare ISO 4.
Lunghezza: 32,9 m
Diversi colori disponibili.
Confezione: confezionato in sacchetto doppio.