Stampa…
Nastro biadesivo
Fornitore: ULTRATAPE
1510CL100-P3D 1510CL200-P3D
817-0074EA 177 EUR
817-0074 UTAP1510CL200-P3D
Nastro biadesivo
Nastri
Nastro di poliestere, ideale per il fissaggio di targhe e targhette o per unire pellicole di plastica in ambienti controllati.
  • Trasparente, con rivestimento monouso rosso in Mylar™
  • Adesività permanente (lascia residui dopo la rimozione)
Lunghezza: 32,9 m
Colour: Transparent