Stampa…
Tanks, cylindrical, lightweight
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 210 EUR
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanks, cylindrical, lightweight
Serbatoi Vasche cilindriche
LLDPE- traslucidi con coperchio. Serbatoi economici con graduazione. Con bordo sporgente (flangia). Spessore delle pareti circa 2,4 mm. Il serbatoio 216-0322 può essere anche utilizzato come inserto per il tamburo in acciaio da 208 litri.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra –100 e  +120 °C
  • Conformi ai requisiti secondo USP VI e FDA 21 CFR 177.1520