Stampa…
Siringhe per volumi ridotti e Gastight® per valvola d'iniezione Waters® U6K
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
80038 80238 80938 81038 81138 84815 84816 84817 84818 84819 84980 84983 84986 84989
549-1254EA 150 EUR
549-1254 549-1259 549-1261 549-1262 549-1263 549-1197 549-1198 549-1199 549-1200 549-1201 HAMI84980 HAMI84983 HAMI84986 HAMI84989
Siringhe per volumi ridotti e Gastight® per valvola d'iniezione Waters® U6K
Siringhe Siringhe per cromatografia
Siringhe Microliter™ e siringhe ermetiche per gas/liquidi; stantuffo rinforzato; volume variabile da 10 a 250 µl.