Stampa…
Siringhe costant rate CR700
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
84302 84303 84301
549-1269EA 527 EUR
549-1269 549-1270 549-1268
Siringhe costant rate CR700
Siringhe Siringhe per cromatografia
Questa siringa regolabile Hamilton dispensa in maniera ripetitiva volumi constanti di campione indipendentemente dalla pressione esercitata dall'operatore sul pistone. La regolazione micrometrica consente di selezionare volumi di campioni con incrementi di appena 0,05 µl. L'anello di bloccaggio permette di assicurare un volume di campione costante.
  • Each syringe is tested in the factory for reproducibility and precision of flow