Stampa…
VWR®, tamponi da trasporto con terreno
Fornitore: VWR Collection
710-0432EA 47.6 EUR
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, tamponi da trasporto con terreno
Tamponi Tamponi per trasporto
Tamponi per la raccolta e il trasporto di campioni biologici di batteri con applicatori e terreni di trasporto.
  • I batteri sopravviveranno per 24-48 ore sull'applicatore e nel tubo
  • Sigillo antimanomissione, che diventa bianco una volta aperto
  • Rischio medio per un uso transitorio o a breve termine
Adatto per applicazioni chirurgico-invasive a breve termine.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certificazioni: Classe IIa.
Confezione: Buste in alluminioMore Product Information