Stampa…
Tamponi con terreno di trasporto per virus e Chlamydia
Fornitore: Copan
144C 147C 148C 145C
710-0450EA 70.6 EUR
710-0450 710-0453 710-0454 710-0451
Tamponi con terreno di trasporto per virus e Chlamydia
Tamponi Tamponi per trasporto
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certificazioni: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Confezione: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904