Stampa…
Tamponi con terreno di trasporto
Fornitore: Copan
111C.USE 113C.USE 117C.USE 132C.USE 134C.USE 139C.USE 143C.USE 125C.USE 136C.USE
710-0443EA 48.1 EUR
710-0443 710-0445 710-0446 710-0449 710-0924 710-0926 710-0927 710-0923 710-0925
Tamponi con terreno di trasporto
Tamponi Tamponi per trasporto
A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
  • Il puntale e la provetta garantiscono la sopravvivenza di numerosi batteri per 24/48 ore
  • Prestazioni testate per un'ampia gamma di organismi aerobici e anaerobici
  • Ogni tampone è confezionato singolarmente in un sacchetto con chiusura antimanomissione che diventa bianco dopo l'apertura
Suitable for collecting samples from the natural orifices of the body and wounds.
Confezione: Individually in a bag with a tamper-proof closure, which turns white after opening.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904