Stampa…
Small head swabs, CleanFoam®
Fornitore: Texwipe
TX742B TX742B_U
710-0556EA 663 EUR
710-0556 TEXWTX742B_U
Small head swabs, CleanFoam®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Small head swabs for use with a solvent such as isopropanol made from PU foam with 100 pore per inch porosity.
  • Bastoncino detergente ad elevato potere assorbente, basso contenuto di particelle e resistente nei confronti dei solventi utilizzati più frequentemente
  • Rilascio minimo di residui non volatili e particelle
  • Bastoncino di polipropilene duro compatto
Può essere utilizzato per numerose applicazioni industriali, da interventi di montaggio generali fino all'impiego in ambienti controllati.
Confezione: Lavorazione in ambiente controllato. Sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.