Stampa…
Tampone con testa mediogrande, CleanFoam®
Fornitore: Texwipe
TX740B
710-0555EA 923 EUR
710-0555
Tampone con testa mediogrande, CleanFoam®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Tampone con testa CleanFoam termoformata su una spatola flessibile. Realizzato in schiuma PU con porosità di 100 pori per pollice.
  • Rilascio minimo di residui non volatili e particelle
  • Buona resistenza chimica
  • Bastoncino lungo e testa flessibile integrata assicurano stabilità
Può essere utilizzato per applicazioni industriali, da interventi di montaggio generali fino all'impiego in ambienti controllati, con un solvente come isopropanolo.
Confezione: Sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904