Stampa…
Tampone, testa grande flessibile, CleanFoam®
Fornitore: Texwipe
TX710A TX710A_U
710-0550EA 674 EUR
710-0550 TEXWTX710A_U
Tampone, testa grande flessibile, CleanFoam®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Il robusto bastoncino detergente per impiego generale è ideale per l'uso con un solvente come isopropanolo.
  • Asta di nylon flessibile integrata e testa di poliuretano espanso di grandi dimensioni con bastoncino circolare di polipropilene
  • Rilascio minimo di residui non volatili e particelle
  • Buona resistenza chimica
Confezione: Lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904