Stampa…
Tampone, testa grande rettangolare in cotone, CleanFoam®
Fornitore: Texwipe
TX707A
710-0547EA 604 EUR
710-0547
Tampone, testa grande rettangolare in cotone, CleanFoam®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Realizzato in schiuma di poliuretano con porosità di 100 pori per pollice.
  • La testa di poliuretano espanso di qualità superiore non si strappa e non si rompe
  • Il materiale morbido e l'abrasione ridotta proteggono i componenti sensibili
  • Bastoncino di polipropilene
Tampone per pulizia rinforzato termicamente, ideale per applicazioni che richiedono elevato potere di assorbimento, ridotto rilascio di particelle e distribuzione uniforme di solventi.
Confezione: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.