Stampa…
Tamponi di pulizia, Absorbond® Micro
Fornitore: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 723 EUR
710-0561 TEXWTX759E
Tamponi di pulizia, Absorbond® Micro
Tamponi Tamponi per la pulizia
La punta in PE non tessuto idrointrecciato presenta un contenuto di residui non volatili estremamente basso.
  • La struttura a due strati consente migliori caratteristiche di elasticità e assorbimento
  • Composto da una testa flessibile integrata con bastoncino di polipropilene compatto
  • Eccellente resistenza chimica
La micropunta antispruzzo in tessuto di poliestere libera residui non volatili solo minimi.
Confezione: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.