Stampa…
Tampone, Alpha®, impugnatura lunga
Fornitore: Texwipe
TX761 TX761_U1
710-0562EA 535 EUR
710-0562 115-1939
Tampone, Alpha®, impugnatura lunga
Tamponi Tamponi per la pulizia
Il materiale al 100% in poliestere a filamento continuo è stampato a caldo (termolegato) su un'impugnatura in polipropilene, eliminando la necessità di adesivi contaminanti e sigillando i bordi esposti per ridurre il rilascio di fibre.
  • Tessuto di poliestere lavato in clean room per bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Un doppio strato di alfa-poliestere conferisce una consistenza e un'assorbenza maggiori
  • Paletta della testa interna e flessibile, impugnatura lunga
Per le applicazioni di pulizia e campionamento di convalida che richiedono un tampone ultrapulito.
Confezione: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.