Stampa…
Tampone, Alpha® Large
Fornitore: Texwipe
TX714A
710-0552EA 857 EUR
710-0552
Tampone, Alpha® Large
Tamponi Tamponi per la pulizia
Il tampone è ideale per la convalida della pulizia e il campionamento. Presenta un substrato al 100% in poliestere a filamento continuo che è stampato a caldo (termolegato) sull'impugnatura.
  • I bordi esposti sono sigillati per ridurre il rilascio di fibre ed eliminare la necessità di adesivi contaminanti
  • Il tampone incorpora una testa normale a grandezza naturale su una paletta rigida
  • Il poliestere è morbido e non abrasivo e il tampone è quindi adatto per le superfici delicate
Confezione: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904