Stampa…
Foam-covered cotton swabs, CleanTips®
Fornitore: Texwipe
TX720B
710-0553EA 987 EUR
710-0553
Foam-covered cotton swabs, CleanTips®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Il tampone di pulizia ad elevato potere assorbente per uso generale consta di una testa morbida ad abrasione ridotta.
  • Buona resistenza chimica
  • Il tampone presenta una testa in espanso formata intorno alla punta di ovatta su di un bastoncino lungo di legno duro
Confezione: Sacchetto nel sacchetto.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904