Stampa…
Tampone in cotone, CleanTips®
Fornitore: Texwipe
TX705 TX705_U1
710-0545EA 318 EUR
710-0545 TEXWTX705_U1
Tampone in cotone, CleanTips®
Tamponi Tamponi per la pulizia
Il tampone Clean Tips è composto da cotone al 100% e può essere utilizzato per numerose applicazioni industriali.
  • Il tampone di pulizia ad alto potere assorbente e basso contenuto di particelle
  • Resistente nei confronti di solventi come tricloretano 1, 1, 1
Useful for applications with solvents and cleaning solutions in industrial applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904