Stampa…
Fogli assorbenti da laboratorio, Standard Versi-Dry® e Super Versi-Dry®, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 181 EUR
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Fogli assorbenti da laboratorio, Standard Versi-Dry® e Super Versi-Dry®, Nalgene®
Protezione delle superfici Dispositivi di protezione per banchi
Le protezioni assorbenti da laboratorio Versi-Dry salvaguardano le superfici e gli strumenti, imbottiscono gli oggetti fragili e assorbono rapidamente le perdite di liquidi. Il dorso in polietilene è impermeabile e resistente alle sostanze chimiche. La versione standard assorbe 750 ml/m², la versione super assorbe 1050 ml/m².
  • Gli strati multipli contribuiscono alla protezione di vetreria e altri oggetti delicati contro la rottura in caso di cadute o rovesciamenti su superfici dure
  • Morbide e non abrasive, non graffiano le superfici delicate né gli
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement