Stampa…
VWR®, Anelli in sughero per palloni a fondo tondo
Fornitore: VWR Collection
217-1000EA 43 EUR
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Anelli in sughero per palloni a fondo tondo
Supporti Supporti per Matracci
Il supporto ideale per palloni a fondo sferico e altri analoghi contenitori in vetro. Sughero compresso, naturale.
  • Economico e da una risorsa rinnovabile
  • Leggero, resistente
  • Buona resistenza termica