Stampa…
Supporti per becher e fiasche, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F183090100 F183090250
214-1935EA 354 EUR
214-1935 214-1936
Supporti per becher e fiasche, SP Bel-Art
Supporti Supporti per Matracci
Anello in piombo, con rivestimento rosso in vinile e 4 morse in acciaio inossidabile. Per mantenere in posizione i bicchieri e i matracci. Ideale per l'impiego in bagnomaria, in quanto l'acqua può circolare sotto il fondo del recipiente.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Buona resistenza termica
  • Semplicità d'uso