Stampa…
Tappi, Versilic®
Fornitore: Saint Gobain Life Sciences
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 241 EUR
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Tappi, Versilic®
Ghiere Tappi per provette
In silicone, traslucente. Ideali per proteggere ogni sorta di tubi o componenti cilindrici sporgenti durante il trasporto e in tutte le operazioni che richiedono protezione delle aperture (da urti, schizzi, spruzzi di vernice ecc.).
  • Straordinaria tenuta e protezione dagli elementi esterni
  • Perforabili e autoclavabili
  • Resistenti all'invecchiamento, all'ozono e alla sterilizzazione ripetuta
Le dimensioni fornite si riferiscono al diametro esterno del contenitore da tappare, sono espresse in mm. Resistenti a temperature nel range –60 a +220 °C (fino a +250 °C per brevi periodi).