Stampa…
Adattatori con rubinetto e connettore
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 39.1 EUR
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Adattatori con rubinetto e connettore
Adattatori Connettori per tubi con giunti NS
Vetro borosilicato DURAN®, trasparente.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Con cono a smeriglio maschio, rubinetto standard con chiavetta in vetro pieno e connettore per tubi dritto o ad angolo retto. Il connettore per tubi ha un Ø esterno di 8 mm.