Stampa…
Valvole per tubi, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
8605-0100 8605-0060 8605-0080 8606-0100 8606-0060 8606-0080 8607-0100 8607-0060 8607-0080 8608-0100 8608-0060 8608-0080 8608-0120 8606-0120 8605-0120 8607-0120
229-7426EA 13.5 EUR
229-7426 229-7424 229-7425 229-7432 229-7430 229-7431 229-7423 229-7421 229-7422 229-7429 229-7427 229-7428 229-0115 229-0113 229-0112 229-0114
Valvole per tubi, LaboPlast®
Rubinetti
In PE/PP, bianca e rossa o in PVDF, trasparente.
  • In PVDF, ottima resistenza chimica, ideale per usi con alimenti
  • In PP/PE per applicazioni industriali
  • Carico massimo di pressione 1 bar
Le valvole a due o tre vie sono state progettate appositamente per regolare o arrestare il flusso di gas e liquidi. PVDF o PP/PE sono i materiali preferiti particolarmente nell'industria chimica, biologica, farmaceutica e alimentare. Vengono fornite con giunti per fissare saldamente il tubo.