Stampa…
Rubinetti tridirezionali
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 41.8 EUR
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Rubinetti tridirezionali
Rubinetti
In vetro borosilicato DURAN®, con chiavetta in vetro pieno o PTFE
  • Chiavette NS con foto T sostituibili
  • Dispositivo di ritegno filettato
  • Perdita di tenuta conforme alla norma DIN 12540-1
DIN 12554