Stampa…
Rubinetti, PRODURAN®, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 80.3 EUR
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Rubinetti, PRODURAN®, DURAN®
Rubinetti
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con spillo in PTFE.
  • Disponibili dritte o angolari
  • Resistente a temperature da −20 a +150 °C, elevata resistenza agli agenti chimici
  • Gli spilli delle valvole sono sostituibili
Questi rubinetti sono ideali per attività di erogazione precisa e quindi sono estremamente adatti per apparecchiature in vetro. Spillo della valvola di facile azionamento, con dispositivo di sicurezza che ne impedisce l'involontaria espulsione completa. Guarnizione regolabile più volte.