Stampa…
Ancorette magnetiche, galleggianti, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 119 EUR
442-0218 442-0220 442-0222
Ancorette magnetiche, galleggianti, Nalgene®
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Ancoretta magnetica galleggiante con magnete in Alnico V con rivestimento in PTFE, leggermente sollevato dal fondo del contenitore per ridurre al minimo l'effetto macinazione sulle cellule. Le gambe possono essere compresse per l'inserimento nelle piccole aperture.
  • Ideale per l'agitazione a basse velocità in applicazioni di coltura di tessuti
  • Azione costante alle basse velocità
  • Autoclavabili