Stampa…
VWR®, Aste magnetiche per recupero ancorette
Fornitore: VWR Collection
442-0523EA 17.5 EUR
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Aste magnetiche per recupero ancorette
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
Robusto nucleo magnetico in Alnico V con rivestimento in PTFE. Per la rimozione di magneti di agitazione da recipienti di tutti i tipi.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da -200 a +280 °C)