Stampa…
VWR®, Magnetic Wing Stirrers, Micro
Fornitore: VWR Collection
442-0493EA 38 EUR
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Magnetic Wing Stirrers, Micro
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Per l'agitazione in provette, provette per centrifuga e micro fiale. Le alette possono inoltre essere ridotte alla misura desiderata.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da −200 a +280 °C)