Stampa…
VWR®, Dischi per agitatore magnetico
Fornitore: VWR Collection
442-0490EA 81.8 EUR
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Dischi per agitatore magnetico
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. La particolare conformazione con superficie in rilievo nel centro garantisce un'ottima agitazione anche a basse velocità. Ideali per l'uso in becher di vetro.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da −200 a +280 °C)