Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, doppia estremità
Fornitore: VWR Collection
442-0474EA 87.6 EUR
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Ancorette magnetiche, doppia estremità
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Ottima centratura, ingombro ridotto e turbolenza elevata anche a basse velocità. Diametro del disco 20 mm, diametro asta 8 mm.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da −200 a +280 °C)
Attenzione: Nota: i rivestimenti in PTFE colorati non sono inerti come il PTFE puro.