Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, ovali
Fornitore: VWR Collection
442-0401EA 35.7 EUR
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Ancorette magnetiche, ovali
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Per l'uso con matracci dal fondo sferico.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistente alla temperatura, adatto per applicazioni ad alta e bassa temperatura (da −200 a +280 °C)