Stampa…
Ancoretta magnetica, Komet
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 73.9 EUR
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Ancoretta magnetica, Komet
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Ancoretta magnetica di agitazione robuste Komet in SmCo (samario cobalto) con rivestimento in PTFE. Sterilizzabili. Per materiali viscosi, elevati regimi di rotazione e grandi distanze tra agitatore magnetico e ancoretta magnetica, come avviene ad esempio nelle operazioni in cilindri graduati.
  • Forza magnetica sino a 2-3 volte maggiore rispetto alle normali barrette di agitazione magnetiche.
  • Duratura: la forza magnetica si mantiene costante per molti anni