Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, lisce
Fornitore: VWR Collection
442-0262EA 23.5 EUR
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Ancorette magnetiche, lisce
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia con bordi arrotondati che migliora l'agitazione, anche a basse velocità.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da −200 a +280 °C)