Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, ellittiche, in terre rare
Fornitore: VWR Collection
442-0503EA 33.7 EUR
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Ancorette magnetiche, ellittiche, in terre rare
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in terre rare (samario-cobalto) rivestito in PTFE. Grazie al magnetismo di maggiore durata, gli agitatori continuano a funzionare alla massima potenza per molti anni. Identificabili dal pallino in carbonio nero inerte.
  • L'attrazione magnetica è 1,5 – 2 volte più forte rispetto agli agitatori tradizionali
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica, idonee all'uso a temperature alte e basse (da −200 a +280 °C)