Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, cilindriche, con anello centrale
Fornitore: VWR Collection
442-4500EA 23.8 EUR
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Ancorette magnetiche, cilindriche, con anello centrale
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia. Per contenitori con basi leggermente irregolari.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistente alla temperatura, adatto per l'uso ad alte e basse temperature (da −200 a +280 °C)