Stampa…
VWR®, Ancorette magnetiche, cilindriche
Fornitore: VWR Collection
442-4520EA 34.3 EUR
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Ancorette magnetiche, cilindriche
Dispositivi agitatori Ancorette magnetiche
Nucleo magnetico in Alnico V resistente, con rivestimento in PTFE. Superficie liscia arrotondata.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistente alla temperatura, adatto per l'uso ad alte e basse temperature (da −200 a +280 °C)