Stampa…
Ponti di distillazione, Claisen
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 125 EUR
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Ponti di distillazione, Claisen
Componenti per distillazione Ponti per distillazione
DURAN®, borosilicate 3.3 glass.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con condensatore Liebig e attacco Claisen. Con raccordo NS 14/23 per termometro di distillazione, lunghezza totale 55 mm, e connettore in vetro per tubo a vuoto. Collegamento al liquido di raffreddamento tramite connettore per tubo.