Stampa…
Condensatori di alambicco
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 50 EUR
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Condensatori di alambicco
Componenti per distillazione Ponti per distillazione
DURAN®, vetro borosilicato, chiaro.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Raffreddato ad aria. Due coni verticali e un cono a smeriglio femmina per termometro di distillazione, lunghezza di immersione 55 mm.